934275
Pomalidomide-piperazine
≥ 95.0%
Sinônimo(s):
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-4-(1-piperazinyl)-2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-4-(piperazin-1-yl)isoindole-1,3-dione
About This Item
Produtos recomendados
ligand
pomalidomide
Nível de qualidade
Ensaio
≥ 95.0%
Formulário
powder or crystals
cor
faint yellow to dark yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NC(=O)C(N2C(=O)C3=CC=CC(=C3C2=O)N4CCNCC4)CC1
chave InChI
APURBVBIOACKLC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Technology Spotlight:
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Outras notas
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)