Documentos Principais
936545
Sigma-Aldrich
Thalidomide-NH-PEG2-COOH
≥95%
Sinônimo(s):
3-(2-(2-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-5-yl)amino)ethoxy)ethoxy)propanoic acid, 3-[2-[2-[[2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-5-yl]amino]ethoxy]ethoxy]propanoic acid, Propanoic acid, 3-[2-[2-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-5-yl]amino]ethoxy]ethoxy]-
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H23N3O8
Número CAS:
Peso molecular:
433.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
ligand
thalidomide
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals (or Solid or Chunks)
cor
faint yellow to yellow, and Yellow-Green
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O)CCOCCOCCNC1=CC=C2C(=O)N(C(=O)C2=C1)C3C(=O)NC(=O)CC3
InChI
1S/C20H23N3O8/c24-16-4-3-15(18(27)22-16)23-19(28)13-2-1-12(11-14(13)20(23)29)21-6-8-31-10-9-30-7-5-17(25)26/h1-2,11,15,21H,3-10H2,(H,25,26)(H,22,24,27)
chave InChI
TWTMAVHRHZISKR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Thalidomide-NH-PEG2-COOH is a functionalized von-Hippel-Lindau (VHL) ligand with a terminal hydroxyl group. Allows rapid conjugation with many linkers containing active leaving groups. A basic building block for development of a protein degrader library.
Technology Spotlight:
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Informações legais
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)