Documentos Principais
932973
Sigma-Aldrich
AFM Disc Gripper
disc diam. 15 mm
Sinônimo(s):
AFM Disc Gripper, Disc Grippers for AFM
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
NA.23
diâmetro do disco
15 mm
Descrição geral
Each metal disc pack contains 50 units of metal discs.
Aplicação
AFM Disc Gripper, 15 mm, can be used to pick up Atomic Force Microscope (AFM)/ scanning tunneling microscope (STM) discs easily from a flat surface. Features a protective rubber-coated tip.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)