930695
4-Aminomethyl-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindole-1,3-dione hydrochloride
≥95%
Sinônimo(s):
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 4-(aminomethyl)-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl) hydrochloride
Ensaio
≥95%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: ligand
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCC1=C(C(N(C2CCC(NC2=O)=O)C3=O)=O)C3=CC=C1
Aplicação
Outras notas
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Protein Degrader Building Blocks
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)