929808
Poly(ethylene glycol) diacrylamide
average MN 2,000, acrylamide, MEHQ as stabilizer
Sinônimo(s):
PEG diacrylamide, PEG hydrogel, PEGDAAm, Polyethylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
product name
Poly(ethylene glycol) diacrylamide, Mn 2000, contains MEHQ as stabilizer
forma
low-melting solid
Nível de qualidade
peso molecular
Mn 2000
average Mn 2000
contém
MEHQ as stabilizer
cor
white to off-white
solubilidade
deionized water: 20 wt. % at 23 °C
Ω-final
acrylamide
α-final
acrylamide
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)