929859
Poly(ethylene glycol) diacrylamide
average MN 4,000, acrylamide, MEHQ as stabilizer
Sinônimo(s):
PEG diacrylamide, PEG hydrogel, PEGDAAm, Polyethylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Poly(ethylene glycol) diacrylamide, Mn 4000, contains MEHQ as stabilizer
Formulário
fine powder
Nível de qualidade
peso molecular
Mn 4000
average Mn 4000
contém
MEHQ as stabilizer
cor
white to off-white
solubilidade
deionized water: 20 wt. % at 23 °C
Ω-final
acrylamide
α-final
acrylamide
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)