928690
Microdot tips
Stainless Steel, clear 27G, 0.50"
Sinônimo(s):
3D bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
About This Item
Código UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.25
Produtos recomendados
descrição
Microdot tips, Stainless Steel, 27G, 0.50" ID 0.008" 50/box
Aplicação
These microdot tips are compatible with fine particle-filled materials and can produce precise micro-deposits as small as 100 μm. Burr-free, polished, passivated stainless steel dispensing tips with polypropylene SafetyLok hubs for a secure fit to barrel reservoirs.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)