Documentos Principais
918024
Sigma-Aldrich
Stainless steel dispensing tips
22G, 0.50″, 50/box
Sinônimo(s):
3d bioprinting consumables, Blunt needle
About This Item
Código UNSPSC:
42182011
NACRES:
NB.51
Nível de qualidade
descrição
Stainless steel dispensing tips, 22 gauge, 0.50″, blue, 50/box
Aplicação
Stainless steel dispensing tips are 22 gauge blunt needles.The tips are free of flash, burrs, and contaminants.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)