Documentos Principais
917265
Sigma-Aldrich
Tapered dispensing tips
22G, 0.50″, 50/box
Sinônimo(s):
3d bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
About This Item
Código UNSPSC:
42182011
NACRES:
NB.51
Nível de qualidade
descrição
Tapered dispensing tips, polypropylene, 22 gauge, blue, ID 0.016″, 50/box
Aplicação
The tapered design provides smooth flow of viscous fluids and resists clogging when dispensing particle-filled materials.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)