927856
Gold nanoparticles
10 nm diameter, azide functionalized, 1ml, OD 50, In in water
Sinônimo(s):
AuNP, GdNP, Gold NP
descrição
Azide surface density: 1/nm2
concentração
In in water
DO
50
diâmetro do centro
10 nm , Coefficient of variance <12%
diâmetro
10 nm
λmax
520 nm
PDI
<0.200
grupo funcional
azide
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/Au
chave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Azide functionalized gold nanoparticles are more than 95% spherical and have uniform size distribution (CV <12%).
Aplicação
Armazenamento e estabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
927856-1ML | 4065268363713 |
927856-1ML-PW | 4065268320679 |