92748
4-Nitrophenyl 2-(trimethylsilyl)ethyl carbonate
≥97.0%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
2-(Trimethylsilyl)ethyl 4-nitrophenyl carbonate, TEOC-ONp
About This Item
Produtos recomendados
product name
4-Nitrophenyl 2-(trimethylsilyl)ethyl carbonate, ≥97.0%
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0%
forma
crystals
pf
35-40 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
carbonate
nitro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)CCOC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H17NO5Si/c1-19(2,3)9-8-17-12(14)18-11-6-4-10(5-7-11)13(15)16/h4-7H,8-9H2,1-3H3
chave InChI
ZAQWGGKIMQIVGM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- A protecting group for an amine in one of the key synthetic steps of kottamide E total synthesis.
- A starting material to prepare a cis-butene derivative, which is used as a polymer terminating agent in the synthesis of monotelechelic glycopolymers.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?