Documentos Principais
92681
Sigma-Aldrich
H-Gly-2-ClTrt resin
extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading
Sinônimo(s):
Glycine 2-chlorotrityl ester polymer-bound
About This Item
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
forma
crystals
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
~1.1 mmol/g loading
tamanho de partícula
75-150 μm
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)