Documentos Principais
926140
Sigma-Aldrich
(S,S)-Ms-DENEB
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H29ClN2O3RuS
Número CAS:
Peso molecular:
574.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: ligand
grupo funcional
phosphine
Aplicação
(S,S)-Ms-DENEB is an oxo-tethered ruthenium complex for use as an efficient asymmetric hydrogenation catalyst.
Informações legais
DENEB is a trademark of Takasago Intl. Corp.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)