Key Documents
926124
Sigma-Aldrich
(S,S)-Ts-DENEB
Sinônimo(s):
stereoisomer of Chloro[4-methyl-N-[(1S,2S)-2-[(R)-[2-[[(1,2,3,4,5,6-η)-4-methylphenyl]methoxy]ethyl]amino-κN]-1,2-diphenylethyl]benzenesulfonamidato-κN]ruthenium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H33ClN2O3RuS
Número CAS:
Peso molecular:
650.19
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
forma
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: ligand
grupo funcional
phosphine
Categorias relacionadas
Aplicação
(S,S)-Ts-DENEB is an oxo-tethered ruthenium complex for use as an efficient asymmetric hydrogenation catalyst.
Informações legais
Product of Takasago.
For research and development purposes only. PCT/JP2011/064490
DENEB is a trademark of Takasago Intl. Corp.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3