925772
N,N′-Tetra(4-biphenyl)benzidine
≥97%
Sinônimo(s):
TBBDAz
About This Item
Produtos recomendados
descrição
PL: 425 nm (in DCM)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
Formulário
powder
cor
white to light yellow
Energia orbital
HOMO 5.3 eV
LUMO 2.2 eV
Absorção UV
λ: 357 nm Amax: in DCM
cadeia de caracteres SMILES
N(c5ccc(cc5)c6ccc(cc6)N(c9ccc(cc9)c%10ccccc%10)c7ccc(cc7)c8ccccc8)(c3ccc(cc3)c4ccccc4)c1ccc(cc1)c2ccccc2
InChI
1S/C60H44N2/c1-5-13-45(14-6-1)49-21-33-55(34-22-49)61(56-35-23-50(24-36-56)46-15-7-2-8-16-46)59-41-29-53(30-42-59)54-31-43-60(44-32-54)62(57-37-25-51(26-38-57)47-17-9-3-10-18-47)58-39-27-52(28-40-58)48-19-11-4-12-20-48/h1-44H
chave InChI
WXAIEIRYBSKHDP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Example of OLED Device Performance:
ITO/DNTPD (60 nm)/BPBPA (30 nm)/mCBP (10 nm)/mCBP:Ir(dbi)3 (30 nm)/LG201 (35 nm)/
LiF (1 nm)/Al (200 nm)
Color: blue
EQE: Not known
Turn-On Voltage: 2.8V
Max. Luminance: ~ 9900 Cd/m2
Besides, for organic solar cell (OSCs) applications, its highest occupied molecular orbital energy value at 5.3 eV is well matched with a donor layer and its high mobility of 1.74 × 10-2 cm2/Vs brings out an easy and rapid extraction of holes from the donor material.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)