922943
TpOx-Ph-p-CF3
Sinônimo(s):
2,3,6,11,12-Pentakis(pentyloxy)-8-(4-(trifluoromethyl)phenyl)triphenyleno[1,2-d]oxazole, TpOx-Ph-CF3 Series
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Polymorph crystalline phase: Solid, Discotic Liquid Crystal, Isotropic
Nível de qualidade
lacuna da banda
2.94 eV (Optical, Solution state)
temperatura de transição
crystalline phase to discotic phase 145 °C (heating)
isotropic phase to discotic phase 276 °C (cooling)
discotic phase to isotropic phase 281 °C (heating)
discotic phase to crystalline phase <74 °C (cooling)
solubilidade
soluble (THF > 1 mg/mL, MeCN < 0.23 mg/mL, DMSO < 0.23 mg/mL, DCM > 1 mg /mL)
λmax
271 nm in ethyl acetate
ε (coeficiente de extinção)
104,000 M-1cm-1
fluorescência
λem 526 nm, quantum yield 0.51 (pSS(nm) = 255; Fluorescence lifetime (ns) = 7.31)
Energia orbital
HOMO -5.44 eV (CV)
LUMO -2.5 eV (CV)
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Fluorescent dye staining
- Organic semiconductor for organic electronic and photonic applications
Armazenamento e estabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)