921912
3D Printable Ultra-High Temperature Boron Carbide Ink
Sinônimo(s):
3D Printable B4C Ink, Direct-Ink-Writable B4C Ink
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Printing methods compatible with: Direct-Ink-Writing 3D printing
Nível de qualidade
forma
paste
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
50 % (v/v) (Boron carbide)
cor
gray
tamanho médio de partícula
1.8 μm
viscosidade
10-103 Pa.s (25 °C at 100 s-1)
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/CB4/c2-1-3(2)5(1)4(1)2
chave InChI
INAHAJYZKVIDIZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Armazenamento e estabilidade
Store in an airtight sealed container in refrigerator.
Avoid exposure to heat.
Step-by-Step procedure for ink mixing and loading into syringe is in attached file.
Storage:
Store in an airtight sealed container in refrigerator, do not freeze
Avoid exposure to heat
Mix well by hand or in a planetary mixer (preferred) before usage.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)