Documentos Principais
918938
Sigma-Aldrich
tBuPyBCam
Sinônimo(s):
4-tert-Butyl-pyridine-2,6-bis(carboxamidine) dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H19Cl2N5
Peso molecular:
292.21
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
pf
>300 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)