902039
4-Methoxypicolinimidamide hydrochloride
≥95%
Sinônimo(s):
Weix 2-pyridylcarboxamidine ligand for nickel catalysis
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or solid
adequação da reação
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
pf
174-176 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N\C(=N/[H])\c1nccc(c1)OC
InChI
1S/C7H9N3O.ClH/c1-11-5-2-3-10-6(4-5)7(8)9;/h2-4H,1H3,(H3,8,9);1H
chave InChI
JOUDWIBACXLPIO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)