925519
BpyCAM•HCl
Sinônimo(s):
2,2′-Bipyridine-6-carboxamidine
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
pf
>215 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(C1=CC=CC(C2=CC=CC=N2)=N1)=N.Cl
InChI
1S/C11H10N4.ClH/c12-11(13)10-6-3-5-9(15-10)8-4-1-2-7-14-8;/h1-7H,(H3,12,13);1H
chave InChI
DWSUJJYYHWLZMW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)