917834
PhotoCol™-RUT, methacrylated collagen bioink kit, with ruthenium
Sinônimo(s):
3D Bioprinting, Bioink, Collagen
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Methacrylated collagen:
Degree of methacrylation ≥ 20%
Product components :
Methacrylated collagen (100 mg)
20 mM acetic acid (50 mL)
Neutralization solution (10 mL)
Ruthenium (100 mg)
Sodium persulfate photoinitiator (500 mg)
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; sterile-filtered
Impurezas
≤10 EU/mL Endotoxin
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)