916293
PhotoCol™-LAP
methacrylated collagen bioink kit, with LAP
Sinônimo(s):
3D Bioprinting, Bioink, Collagen
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Methacrylated collagen:
Degree of methacrylation ≥ 20%
Product components :
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; sterile-filtered
Formulário
liquid
Impurezas
≤10 EU/mL Endotoxin
temperatura de armazenamento
2-8°C
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)