915807
Difluoromethyltriphenylphosphonium bromide
≥95.0%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95.0%
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C19H16F2P.BrH/c20-19(21)22(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h1-15,19H;1H/q+1;/p-1
chave InChI
WNPMJTVOWUTTSY-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)