915726
TissueFab® bioink Conductive
UV/365 nm
Sinônimo(s):
3D Bioprinting, Bioink, GelMA, TissueFab
About This Item
Produtos recomendados
descrição
0.2 μm sterile filtered, suitable for 3D bioprinting applications
Nível de qualidade
forma
gel form (viscous)
Impurezas
≤5 CFU/g Bioburden (Fungal)
≤5 CFU/g Bioburden (Total Aerobic)
cor
black
pH
6.5-7.5
aplicação(ões)
3D bioprinting
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3