926078
TissueFab® bioink Conductive
Vis/405 nm, low endotoxin
Sinônimo(s):
3D Bioprinting, Bioink, GelMA, TissueFab
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
esterilidade
0.2 μm filtered
Formulário
viscous liquid
Impurezas
≤5 CFU/g Bioberden: Aerobic
≤5 CFU/g Bioburden: Fungal
<50 EU/mL Endotoxin
cor
black
pH
6.5-7.5
viscosidade
2-20 cP(37 °C)
aplicação(ões)
3D bioprinting
compatibilidade
for use with 3D bioprinting, extrusion bioprinting
Descrição geral
Additional Information:
The protocol for this material can be found In the Documentation Section under "More Documents"
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)