Documentos Principais
914940
Sigma-Aldrich
Cerium Zirconium Oxide Milled Nanofiber (Ce:Zr ratio 50:50)
Sinônimo(s):
CeZrO4 nanofiber, Nanofibrous inorganic powder structure
About This Item
Fórmula linear:
CeZr04
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Formulário
nanofiber
Nível de qualidade
Fibra: diâm. × C
300-800 nm × 210 μm , Structure: Polycystalline nanofibers
área da superfície
30-60 m2/g
Tamanho primário dos cristalitos
(tetragonal
Typical Size of Crystallites: 8 nm)
cadeia de caracteres SMILES
[Ce].[Zr]=O
InChI
1S/Ce.O.Zr
chave InChI
GJFXIYGDVYZDRX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Cerium Zirconium oxide has applications in automotive combustion sensor and controller for catalytic convertors, catalyst support for hot gas desulfurization, fuel cells, catalyst and catalyst support, thermochemical water splitting, infrared filters, and inorganic separators.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)