Key Documents
912239
Sigma-Aldrich
Cerium Zirconium oxide nanofiber (Ce:Zr ratio 50:50)
Sinônimo(s):
CeZrO4 nanofiber, Nanofibrous inorganic powder structure
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CeZrO4
Número CAS:
Peso molecular:
295.34
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
forma
nanofiber
Nível de qualidade
diâmetro da fibra
300-800 nm × 2-hundreds of μm , structure: Polycystalline nanofibers
área da superfície
30-60 m2/g
primary crystallite size
8 nm (Crystal Phase: tetragonal)
Aplicação
Cerium Zirconium oxide has applications in automotive combustion sensor and controller for catalytic convertors, catalyst support for hot gas desulfurization, fuel cells, catalyst and catalyst support, thermochemical water splitting, infrared filters, and inorganic separators.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)