913073
Hexane-1,6-diammonium iodide
Sinônimo(s):
1,6-Hexanediamine, dihydriodide (8CI,9CI), Greatcell Solar®, Hexamethylenediamine dihydroiodide, Hexamethylenediammonium diiodide, Hexamethylenediammonium iodide, NHEXDAI
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
cor
off-white
cadeia de caracteres SMILES
[I-].[I-].[N+H3]CCCCCC[N+H3]
InChI
1S/C6H16N2.2HI/c7-5-3-1-2-4-6-8;;/h1-8H2;2*1H
chave InChI
UBZXDFQTNLTDMC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Informações legais
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)