912875
n-Dodecylammonium bromide
Sinônimo(s):
1-Dodecanamine, Greatcell Solar®, Hydrobromide (8CI) dodecylammonium bromide, Hydrobromide (9CI) dodecylamine, NDDAB
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
cor
white
cadeia de caracteres SMILES
Br.NCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H27N.BrH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13;/h2-13H2,1H3;1H
chave InChI
VZXFEELLBDNLAL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Informações legais
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)