Key Documents
909890
Sigma-Aldrich
[1,1′:4′,1″-Terphenyl]-3,3″- dicarboxylic acid, 2,2″,4,4″,6,6″- hexamethyl-, 3,3″-dimethyl ester
≥97%
Sinônimo(s):
HMTE
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H30O4
Número CAS:
Peso molecular:
430.54
Código UNSPSC:
43211915
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥97% (HPLC)
≥97%
forma
powder
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
HMTE is a diester monomer used for developing high-performance polyesters.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)