698415
Benz[b]anthracene
sublimed grade, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
2,3-Benzanthracene, Naphthacene, Tetracene
About This Item
Produtos recomendados
grau
sublimed grade
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
powder
pf
>300 °C (lit.)
λmax
277 nm
fluorescência
λem 481, 514 nm in dichloromethane-d2
Energia orbital
HOMO 5.4 eV
LUMO 2.7 eV
Desempenho do dispositivo OPV
ITO/PEDOT:PSS/tetracene/C60/BCP/Al
propriedades semicondutoras
P-type (mobility=0.4 cm2/V·s)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2cc3cc4ccccc4cc3cc2c1
InChI
1S/C18H12/c1-2-6-14-10-18-12-16-8-4-3-7-15(16)11-17(18)9-13(14)5-1/h1-12H
chave InChI
IFLREYGFSNHWGE-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Aldrich Materials Science highlights recent developments in the applications of organic single-crystal semiconductors which allow their use in organic electronics and energy harvesting.
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Organic Semiconductor Laser Materials
Optoelectronic Devices Based on Diketopyrrolopyrrole (DPP)-containing Conjugated Small Molecules