Documentos Principais
908339
Sigma-Aldrich
L-Methionine-13C5
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
L-Methionine-13C5
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C5H11NO2S
Peso molecular:
154.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
O[13C]([13C@@H](N)[13CH2][13CH2]S[13CH3])=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
chave InChI
FFEARJCKVFRZRR-JRGPAWSWSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)