About This Item
Fórmula linear:
CH3SCH2CH2CH(NH2)13CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
150.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
atividade óptica
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
pf
284 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](N)(CCSC)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i5+1
chave InChI
FFEARJCKVFRZRR-TXZHAAMZSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Ji Cao et al.
Nature communications, 11(1), 1251-1251 (2020-03-08)
Ferroptosis is a newly characterized form of regulated cell death mediated by iron-dependent accumulation of lipid reactive oxygen species and holds great potential for cancer therapy. However, the molecular mechanisms underlying ferroptosis remain largely elusive. In this study, we define