Documentos Principais
907693
Sigma-Aldrich
Isovaleraldehyde-(3-methyl,3,4-13C3)
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C2H613CHCH2CHO
Peso molecular:
89.11
Código UNSPSC:
12352005
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥97% (CP)
forma
liquid
alteração de massa
M+3
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer S
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
23.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)