Documentos Principais
902853
Sigma-Aldrich
Metoprolol acid
≥95%
Sinônimo(s):
4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)phenylacetic acid, 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzeneacetic acid, Atenolol acid, Atenolol impurity G (EP), H 117/04, SL 77-010
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H21NO4
Número CAS:
Peso molecular:
267.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
grupo funcional
amine
carboxylic acid
hydroxyl
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C14H21NO4/c1-10(2)15-8-12(16)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(17)18/h3-6,10,12,15-16H,7-9H2,1-2H3,(H,17,18)
chave InChI
PUQIRTNPJRFRCZ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)