77947
4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)phenylacetic acid
analytical standard
Sinônimo(s):
4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzeneacetic acid, Atenolol acid, Metoprolol acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)NCC(O)COc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C14H21NO4/c1-10(2)15-8-12(16)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(17)18/h3-6,10,12,15-16H,7-9H2,1-2H3,(H,17,18)
chave InChI
PUQIRTNPJRFRCZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)