Documentos Principais
902411
Sigma-Aldrich
Adenosine-d14 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris / D2O), ≥98 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10D14N5Na2O13P3
Peso molecular:
565.23
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.13
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (CP)
forma
solution
concentração
100 mM (in 5mM Tris / D2O)
técnica(s)
bio NMR: suitable
alteração de massa
M+14
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H][C@@]([C@]1([2H])O[2H])([C@@](N(C([2H])=N2)C3=C2C(N([2H])[2H])=NC([2H])=N3)([2H])O[C@]1([2H])C([2H])([2H])OP(OP(OP(O[Na])([2H]=O)=O)(O[Na])=O)(O[2H])=O)O[2H]
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)