592900
L-Lysine-2−15N dihydrochloride
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +17°, c = 2 in 6 M HCl
pf
200-206 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
NCCCC[C@H]([15NH2])C(O)=O.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/t5-;;/m0../s1/i8+1;;
chave InChI
JBBURJFZIMRPCZ-DZWGMXOFSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)