Key Documents
901273
Sigma-Aldrich
1,1′-Carbonyl-13C-di-(1,2,4-triazole)
≥99 atom % 13C, ≥90% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC4H4N6O
Peso molecular:
165.12
Código UNSPSC:
12352101
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥90% (CP)
forma
solid
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)