M1694
MPPG
≥97% (NMR), solid
Sinônimo(s):
(RS)-α-Methyl-4-phosphonophenylglycine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (NMR)
Formulário
solid
cor
off-white
solubilidade
DMSO: <4 mg/mL
H2O: <4 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
CC(N)(C(O)=O)c1ccc(cc1)P(O)(O)=O
InChI
1S/C9H12NO5P/c1-9(10,8(11)12)6-2-4-7(5-3-6)16(13,14)15/h2-5H,10H2,1H3,(H,11,12)(H2,13,14,15)
chave InChI
PAONCRJPUQXPRW-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to G-protein family glutamate receptors for your research needs.