900820
Polycaprolactone
viscosity 1.7 dL/g
Sinônimo(s):
PCL, Poly[2-oxepanone], Purasorb PC 17
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
chunks
Nível de qualidade
Impurezas
≤0.5 Residual monomer (GC)
≤0.5% Residual Water content (colormetric titration)
≤100 ppm Tin (AAS)
viscosidade inerente
1.5-1.9 dL/g
viscosidade
1.7 dL/g
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1CCCCC[C]1[O]
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
chave InChI
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Tissue engineering scaffolds.
- 3D Bioprinting.
- Drug delivery applications such as sustained release.
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Professor Mitsuhiro Ebara provides insights on several types of smart nanofiber mesh systems that have been explored for different drug delivery purposes.