900710
Boron nitride
nanoplatelet, 0.1-0.5 mg/mL in H2O
Sinônimo(s):
2D Dispersion, BN Dispersion nonionic surfactant, BN Dispersion with Pluronic F87
About This Item
Produtos recomendados
forma
dispersion
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
0.1-0.5 mg/mL in H2O
tamanho de partícula
≤500 nm
pb
100 °C (water)
densidade
0.9-1.1 g/mL at 25 °C
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
InChI
1S/BN/c1-2
chave InChI
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?