900657
Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(D,L-lactide)
2k-5k
Sinônimo(s):
mPEG-b-PLA, mPEG-PLA
Formulário
powder or chunks
peso molecular
PDLLA average Mn ~5,000
PEG average Mn ~2,000
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.