Documentos Principais
659657
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol)-block-polylactide methyl ether
PEG average Mn 750, PLA average Mn 1,000
Sinônimo(s):
PEG-b-PLA
About This Item
Fórmula linear:
CH3O(CH2CH2O)x(COCHCH3O)yH
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
peso molecular
PEG average Mn 750
PLA average Mn 1,000
Características e benefícios
Biodegradable, water-soluble polymer. Applications include drug encapsulation and drug delivery.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.