900624
Di-t-butyl oxaziridine
≥95%
Sinônimo(s):
Kurti oxaziridine
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
disponibilidade
available only in USA
índice de refração
n/D 1.4453
densidade
0.90 g/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C1(NO1)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H19NO/c1-7(2,3)9(10-11-9)8(4,5)6/h10H,1-6H3
chave InChI
BEGIYSAPGHHUSW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Self-react. C
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
62 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)