Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.523
densidade
1.180 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
tosylate
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCC=C
InChI
1S/C10H12O3S/c1-3-8-13-14(11,12)10-6-4-9(2)5-7-10/h3-7H,1,8H2,2H3
chave InChI
ZSBJCQGJFPHZRC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?