Documentos Principais
88539
Sigma-Aldrich
Ethyl azidoacetate solution
~30% in methylene chloride (NMR)
About This Item
Fórmula linear:
N3CH2COOCH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
129.12
Beilstein:
4247209
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solution
concentração
~30% in methylene chloride (NMR)
grupo funcional
azide
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C4H7N3O2/c1-2-9-4(8)3-6-7-5/h2-3H2,1H3
chave InChI
HVJJYOAPXBPQQV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)