Documentos Principais
86906
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium methoxide solution
20% in methanol (NT)
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OCH3)
Número CAS:
Peso molecular:
273.50
Beilstein:
4597539
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solution
concentração
20% in methanol (NT)
Impurezas
≤0.01% halides (as bromide)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[O-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.CH3O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2/h5-16H2,1-4H3;1H3/q+1;-1
chave InChI
HPVRLMGCBINLBH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)