86720
Tetraethylthiuram disulfide
≥97.0% (S)
Sinônimo(s):
Bis(diethylthiocarbamoyl) disulfide, Bis(diethylthiocarbamyl) disulfide, Disulfiram, TETD
Ensaio
≥97.0% (S)
forma
powder
pf
69-71 °C (lit.)
grupo funcional
amine
disulfide
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC
InChI
1S/C10H20N2S4/c1-5-11(6-2)9(13)15-16-10(14)12(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
chave InChI
AUZONCFQVSMFAP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ALDH2(217) , CYP1A2(1544)
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?