861324
p-Rosolic acid
Dye content 84 %
Sinônimo(s):
4-[Bis(4-hydroxyphenyl)methylene]-2,5-cyclohexadienone, Aurin
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
composição
Dye content, 84%
técnica(s)
titration: suitable
pH
5.0-6.8, yellow to pink
traços de cátion
C: 66.0-90.8%
λmax
482 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥11000 at 264-270 nm in ethanol
≥50000 at 478-486 nm in ethanol
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C=C1)C=CC1=C(C2=CC=C(O)C=C2)C3=CC=C(O)C=C3
InChI
1S/C19H14O3/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15/h1-12,20-21H
chave InChI
FYEHYMARPSSOBO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?